Methyl 2-(2-fluoro-4-hydroxyphenyl)acetate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC535005-1G PC535005-250MG
APOSPC535005-1GEA 125 EUR
APOSPC535005-1G APOSPC535005-250MG
Methyl 2-(2-fluoro-4-hydroxyphenyl)acetate 95+%
Methyl 2-(2-fluoro-4-hydroxyphenyl)acetate
Formule: C₉H₉FO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18399286
CAS nummer: 91361-59-0