5-Bromo-4-fluoro-2-methoxybenzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC535006-100MG PC535006-250MG
APOSPC535006-100MGEA 55.5 EUR
APOSPC535006-100MG APOSPC535006-250MG
5-Bromo-4-fluoro-2-methoxybenzoic acid 97%
5-Bromo-4-fluoro-2-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₆BrFO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15527529
CAS nummer: 95383-26-9