2,4-Difluoro-5-iodobenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53501-1G PC53501-250MG PC53501-5G
APOSPC53501-1GEA 322 EUR
APOSPC53501-1G APOSPC53501-250MG APOSPC53501-5G
2,4-Difluoro-5-iodobenzaldehyde 95%
2,4-Difluoro-5-iodobenzaldehyde
Formule: C₇H₃F₂IO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28789181
CAS nummer: 1097626-30-6