5-Chloro-2,3-difluorobenzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC535012-1G PC535012-250MG
APOSPC535012-1GEA 129 EUR
APOSPC535012-1G APOSPC535012-250MG
5-Chloro-2,3-difluorobenzaldehyde 97%
5-Chloro-2,3-difluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃ClF₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD20924197
CAS nummer: 1783512-25-3