4-(Aminomethyl)-3,5-difluorobenzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC535013-100MG PC535013-250MG
APOSPC535013-100MGEA 233 EUR
APOSPC535013-100MG APOSPC535013-250MG
4-(Aminomethyl)-3,5-difluorobenzonitrile 97%
4-(Aminomethyl)-3,5-difluorobenzonitrile
Formule: C₈H₆F₂N₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD16876870
CAS nummer: 633336-81-9