Ethyl 2-amino-5-fluorobenzoate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC535014-1G PC535014-250MG PC535014-5G
APOSPC535014-1GEA 113 EUR
APOSPC535014-1G APOSPC535014-250MG APOSPC535014-5G
Ethyl 2-amino-5-fluorobenzoate 97%
Ethyl 2-amino-5-fluorobenzoate
Formule: C₉H₁₀FNO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11042774
CAS nummer: 391-93-5