4-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC535017-100MG PC535017-250MG
APOSPC535017-100MGEA 27.8 EUR
APOSPC535017-100MG APOSPC535017-250MG
4-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzoic acid 97%
4-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzoic acid
Formule: C₈H₆ClFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17169808
CAS nummer: 153556-55-9