2-(4-Acetyl-2-fluorophenyl)acetic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC535018-1G PC535018-250MG
APOSPC535018-1GEA 371 EUR
APOSPC535018-1G APOSPC535018-250MG
2-(4-Acetyl-2-fluorophenyl)acetic acid 95%
2-(4-Acetyl-2-fluorophenyl)acetic acid
Formule: C₁₀H₉FO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30188795
CAS nummer: 2007925-25-7
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable