6-Chloro-2-(difluoromethyl)-3-fluoropyridine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC535022-100MG PC535022-250MG
APOSPC535022-100MGEA 187 EUR
APOSPC535022-100MG APOSPC535022-250MG
6-Chloro-2-(difluoromethyl)-3-fluoropyridine 95+%
6-Chloro-2-(difluoromethyl)-3-fluoropyridine
Formule: C₆H₃ClF₃N
MW: 181.543 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD25478439
CAS nummer: 1805304-78-2