6-Fluoro-2-methylnicotinaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC535023-1G PC535023-250MG
APOSPC535023-1GEA 225 EUR
APOSPC535023-1G APOSPC535023-250MG
6-Fluoro-2-methylnicotinaldehyde 97%
6-Fluoro-2-methylnicotinaldehyde
Formule: C₇H₆FNO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD05662399
CAS nummer: 884494-96-6