2-Chloro-6-fluoronicotinic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC535024-100MG PC535024-250MG
APOSPC535024-100MGEA 99.3 EUR
APOSPC535024-100MG APOSPC535024-250MG
2-Chloro-6-fluoronicotinic acid 95+%
2-Chloro-6-fluoronicotinic acid
Formule: C₆H₃ClFNO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD13185820
CAS nummer: 1211533-26-4