3-Bromo-2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC535025-1G PC535025-250MG
APOSPC535025-1GEA 764 EUR
APOSPC535025-1G APOSPC535025-250MG
3-Bromo-2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
3-Bromo-2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₇H₅BrF₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13193665
CAS nummer: 1211542-21-0