6-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC535026-1G PC535026-250MG
APOSPC535026-1GEA 283 EUR
APOSPC535026-1G APOSPC535026-250MG
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 95+%
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
Formule: C₆H₄ClF₃N₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD19707620
CAS nummer: 79456-27-2