2-Fluoro-5-methylnicotinic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Fluoro-5-methylpyridine-3-carbxylic acid
PC535027-100MG PC535027-250MG
APOSPC535027-100MGEA 48.3 EUR
APOSPC535027-100MG APOSPC535027-250MG
2-Fluoro-5-methylnicotinic acid 95+%
2-Fluoro-5-methylnicotinic acid
Formule: C₇H₆FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11848712
CAS nummer: 1042986-00-4