3-Chloro-2,4-difluoropyridine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC535029-1G PC535029-250MG
APOSPC535029-1GEA 215 EUR
APOSPC535029-1G APOSPC535029-250MG
3-Chloro-2,4-difluoropyridine 95+%
3-Chloro-2,4-difluoropyridine
Formule: C₅H₂ClF₂N
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09998888
CAS nummer: 851179-01-6