3-Bromo-2,4-difluoropyridine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC535031-1G PC535031-250MG PC535031-5G
APOSPC535031-1GEA 144 EUR
APOSPC535031-1G APOSPC535031-250MG APOSPC535031-5G
3-Bromo-2,4-difluoropyridine 95+%
3-Bromo-2,4-difluoropyridine
Formule: C₅H₂BrF₂N
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD16609909
CAS nummer: 1227502-60-4
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable