2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-ol 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC535033-100MG PC535033-250MG
APOSPC535033-100MGEA 116 EUR
APOSPC535033-100MG APOSPC535033-250MG
2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-ol 95+%
2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-ol
Formule: C₆H₅F₃N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16606179
CAS nummer: 1227586-78-8