2-Bromo-6-fluoro-3-methylpyridine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC535035-100MG PC535035-250MG
APOSPC535035-100MGEA 233 EUR
APOSPC535035-100MG APOSPC535035-250MG
2-Bromo-6-fluoro-3-methylpyridine 95+%
2-Bromo-6-fluoro-3-methylpyridine
Formule: C₆H₅BrFN
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD16988804
CAS nummer: 1211536-01-4