4,6-Dichloro-2-fluoropyrimidine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC535037-100MG PC535037-250MG
APOSPC535037-100MGEA 42.4 EUR
APOSPC535037-100MG APOSPC535037-250MG
4,6-Dichloro-2-fluoropyrimidine 95+%
4,6-Dichloro-2-fluoropyrimidine
Formule: C₄HCl₂FN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD27939250
CAS nummer: 3824-45-1