2,6-Dibromo-4-fluoropyridine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC535042-250MG PC535042-1G
APOSPC535042-250MGEA 121 EUR
APOSPC535042-250MG APOSPC535042-1G
2,6-Dibromo-4-fluoropyridine 95+%
2,6-Dibromo-4-fluoropyridine
Formule: C₅H₂Br₂FN
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD13185514
CAS nummer: 1214344-15-6