4-Chloro-3-fluoro-2-methoxypyridine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC535045-100MG PC535045-250MG
APOSPC535045-100MGEA 78.9 EUR
APOSPC535045-100MG APOSPC535045-250MG
4-Chloro-3-fluoro-2-methoxypyridine 95+%
4-Chloro-3-fluoro-2-methoxypyridine
Formule: C₆H₅ClFNO
MW: 161.561 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD16610381
CAS nummer: 1227572-96-4