3-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC535048-100MG PC535048-250MG
APOSPC535048-100MGEA 111 EUR
APOSPC535048-100MG APOSPC535048-250MG
3-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 97%
3-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
Formule: C₇H₇F₃N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16606206
CAS nummer: 1228898-19-8