6-Bromo-3-fluoropyridin-2-amine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC535049-100MG PC535049-250MG
APOSPC535049-100MGEA 55.5 EUR
APOSPC535049-100MG APOSPC535049-250MG
6-Bromo-3-fluoropyridin-2-amine 98%
6-Bromo-3-fluoropyridin-2-amine
Formule: C₅H₄BrFN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD28368857
CAS nummer: 1379457-78-9