3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)phenylboronic acid
PC53505-1G PC53505-250MG PC53505-5G
APOSPC53505-1GEA 180 EUR
APOSPC53505-1G APOSPC53505-250MG APOSPC53505-5G
3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Formule: C₇H₈BFO₃
MW: 169.946 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD19687060
CAS nummer: 1146614-40-5