3,4-Difluoropyridin-2-amine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC535053-100MG PC535053-250MG
APOSPC535053-100MGEA 191 EUR
APOSPC535053-100MG APOSPC535053-250MG
3,4-Difluoropyridin-2-amine 97%
3,4-Difluoropyridin-2-amine
Formule: C₅H₄F₂N₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD28722270
CAS nummer: 1804379-06-3