3-(Trifluoromethyl)isonicotinaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC535056-250MG PC535056-100MG
APOSPC535056-250MGEA 256 EUR
APOSPC535056-250MG APOSPC535056-100MG
3-(Trifluoromethyl)isonicotinaldehyde 95%
3-(Trifluoromethyl)isonicotinaldehyde
Formule: C₇H₄F₃NO
MW: 175.108 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09834785
CAS nummer: 1060801-92-4