2,2,2-Trifluoro-1-(3-fluoropyridin-2-yl)ethanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC535057-100MG PC535057-250MG
APOSPC535057-100MGEA 52.6 EUR
APOSPC535057-100MG APOSPC535057-250MG
2,2,2-Trifluoro-1-(3-fluoropyridin-2-yl)ethanone 95%
2,2,2-Trifluoro-1-(3-fluoropyridin-2-yl)ethanone
Formule: C₇H₃F₄NO
MW: 193.098 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13189065
CAS nummer: 1060802-41-6