3-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC535059-100MG PC535059-250MG
APOSPC535059-100MGEA 269 EUR
APOSPC535059-100MG APOSPC535059-250MG
3-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide 95%
3-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide
Formule: C₇H₅BrF₃N·BrH
MW: 320.932 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD29760335
CAS nummer: 1384972-85-3