2-Bromo-5-fluoroisonicotinamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC535060-1G
PC535060-250MG
PC535060-5G
APOSPC535060-1GEA
96.4
EUR
APOSPC535060-1G
APOSPC535060-250MG
APOSPC535060-5G
2-Bromo-5-fluoroisonicotinamide 97%
2-Bromo-5-fluoroisonicotinamide
Formule:
C₆H₄BrFN₂O Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD30342404 CAS nummer: 1799792-28-1 |