6-Bromo-5-fluoronicotinaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC535061-100MG PC535061-250MG
APOSPC535061-100MGEA 45.4 EUR
APOSPC535061-100MG APOSPC535061-250MG
6-Bromo-5-fluoronicotinaldehyde 97%
6-Bromo-5-fluoronicotinaldehyde
Formule: C₆H₃BrFNO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD16606505
CAS nummer: 1227588-59-1