2,4-Dichloro-6-fluoropyrimidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC535062-100MG PC535062-250MG
APOSPC535062-100MGEA 506 EUR
APOSPC535062-100MG APOSPC535062-250MG
2,4-Dichloro-6-fluoropyrimidine 95%
2,4-Dichloro-6-fluoropyrimidine
Formule: C₄HCl₂FN₂
MW: 166.969 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD16619134
CAS nummer: 3833-57-6