5-Chloro-4-fluoropyridin-2-amine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC535063-1G PC535063-250MG
APOSPC535063-1GEA 163 EUR
APOSPC535063-1G APOSPC535063-250MG
5-Chloro-4-fluoropyridin-2-amine 97%
5-Chloro-4-fluoropyridin-2-amine
Formule: C₅H₄ClFN₂
MW: 146.55 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD22547000
CAS nummer: 1393574-54-3