6-Fluorobenzo[b]thiophene 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC535065-1G PC535065-250MG
APOSPC535065-1GEA 179 EUR
APOSPC535065-1G APOSPC535065-250MG
6-Fluorobenzo[b]thiophene 95+%
6-Fluorobenzo[b]thiophene
Formule: C₈H₅FS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18207210
CAS nummer: 205055-10-3