Methyl 4-fluorothiophene-2-carboxylate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC535066-250MG PC535066-1G
APOSPC535066-250MGEA 101 EUR
APOSPC535066-250MG APOSPC535066-1G
Methyl 4-fluorothiophene-2-carboxylate 95+%
Methyl 4-fluorothiophene-2-carboxylate
Formule: C₆H₅FO₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11618006
CAS nummer: 32431-75-7