4-Fluoro-1H-indole-6-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC535068-100MG PC535068-250MG
APOSPC535068-100MGEA 74.6 EUR
APOSPC535068-100MG APOSPC535068-250MG
4-Fluoro-1H-indole-6-carboxylic acid 95%
4-Fluoro-1H-indole-6-carboxylic acid
Formule: C₉H₆FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07781705
CAS nummer: 885520-31-0