6-Fluoronaphthalen-2-ol 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC535072-100MG PC535072-250MG
APOSPC535072-100MGEA 73 EUR
APOSPC535072-100MG APOSPC535072-250MG
6-Fluoronaphthalen-2-ol 95+%
6-Fluoronaphthalen-2-ol
Formule: C₁₀H₇FO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18412124
CAS nummer: 13101-83-2