2,2,2-Trifluoro-1-(1H-pyrazol-4-yl)ethanone 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC535074-100MG PC535074-250MG
APOSPC535074-100MGEA 129 EUR
APOSPC535074-100MG APOSPC535074-250MG
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-pyrazol-4-yl)ethanone 95+%
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-pyrazol-4-yl)ethanone
Formule: C₅H₃F₃N₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18879656
CAS nummer: 161957-47-7