5-Fluoro-6-methoxy-1H-indazole 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC535075-100MG PC535075-250MG
APOSPC535075-100MGEA 109 EUR
APOSPC535075-100MG APOSPC535075-250MG
5-Fluoro-6-methoxy-1H-indazole 95+%
5-Fluoro-6-methoxy-1H-indazole
Formule: C₈H₇FN₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11007884
CAS nummer: 1082041-57-3