4-Fluoro-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC535076-100MG PC535076-250MG
APOSPC535076-100MGEA 149 EUR
APOSPC535076-100MG APOSPC535076-250MG
4-Fluoro-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
4-Fluoro-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₈FNO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11869190
CAS nummer: 1146291-81-7