4-Bromo-7-fluoroindolin-2-one 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC535077-1G PC535077-250MG
APOSPC535077-1GEA 135 EUR
APOSPC535077-1G APOSPC535077-250MG
4-Bromo-7-fluoroindolin-2-one 97%
4-Bromo-7-fluoroindolin-2-one
Formule: C₈H₅BrFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15526615
CAS nummer: 1260903-30-7