Methyl 2-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53508-1G PC53508-250MG PC53508-5G
APOSPC53508-1GEA 176 EUR
APOSPC53508-1G APOSPC53508-250MG APOSPC53508-5G
Methyl 2-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoate
Methyl 2-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoate
Formule: C₉H₉FO₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27578943
CAS nummer: 1820716-37-7