6-Fluorochroman-8-carbaldehyde 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC535082-100MG PC535082-250MG
APOSPC535082-100MGEA 27.8 EUR
APOSPC535082-100MG APOSPC535082-250MG
6-Fluorochroman-8-carbaldehyde 95+%
6-Fluorochroman-8-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₉FO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08236762
CAS nummer: 82060-91-1