6-Fluoro-2,2'-bipyridine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC535084-250MG PC535084-1G
APOSPC535084-250MGEA 99.3 EUR
APOSPC535084-250MG APOSPC535084-1G
6-Fluoro-2,2'-bipyridine 95+%
6-Fluoro-2,2'-bipyridine
Formule: C₁₀H₇FN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD22576117
CAS nummer: 1223063-81-7