6-Bromo-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC535085-1G PC535085-250MG
APOSPC535085-1GEA 150 EUR
APOSPC535085-1G APOSPC535085-250MG
6-Bromo-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95+%
6-Bromo-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formule: C₉H₆BrFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14654077
CAS nummer: 881189-74-8