4-Chloro-7-fluoro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC535086-100MG
PC535086-250MG
APOSPC535086-100MGEA
87.6
EUR
APOSPC535086-100MG
APOSPC535086-250MG
4-Chloro-7-fluoro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine 95+%
4-Chloro-7-fluoro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Formule:
C₆H₃ClFN₃ Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD18253397 CAS nummer: 405230-97-9 |