5-Chloro-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC535088-100MG PC535088-250MG
APOSPC535088-100MGEA 22 EUR
APOSPC535088-100MG APOSPC535088-250MG
5-Chloro-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 97%
5-Chloro-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formule: C₉H₆ClFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18208183
CAS nummer: 1260013-11-3