2-Chloro-6-iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53509-1G PC53509-250MG
APOSPC53509-1GEA 523 EUR
APOSPC53509-1G APOSPC53509-250MG
2-Chloro-6-iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
2-Chloro-6-iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₄ClF₃INO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28753341
CAS nummer: 1805237-24-4