6-Bromo-2-(trifluoromethyl)oxazolo[5,4-b]pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC535091-1G PC535091-250MG
APOSPC535091-1GEA 173 EUR
APOSPC535091-1G APOSPC535091-250MG
6-Bromo-2-(trifluoromethyl)oxazolo[5,4-b]pyridine 95%
6-Bromo-2-(trifluoromethyl)oxazolo[5,4-b]pyridine
Formule: C₇H₂BrF₃N₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07375029
CAS nummer: 886373-24-6