Methyl 2-fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC53513-1G PC53513-250MG PC53513-5G
APOSPC53513-1GEA 278 EUR
APOSPC53513-1G APOSPC53513-250MG APOSPC53513-5G
Methyl 2-fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzoate 98%
Methyl 2-fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzoate
Formule: C₈H₆FNO₅
MW: 215.135 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30534485
CAS nummer: 2090453-52-2