4-Amino-3-(4-fluorophenyl)butyric acid methyl ester hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53523-1G PC53523-250MG PC53523-50MG
APOSPC53523-1GEA 725 EUR
APOSPC53523-1G APOSPC53523-250MG APOSPC53523-50MG
4-Amino-3-(4-fluorophenyl)butyric acid methyl ester hydrochloride
4-Amino-3-(4-fluorophenyl)butyric acid methyl ester hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₄FNO₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30492328
CAS nummer: 2149591-12-6